Merck
COMH04235901
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Phenoxyphenoxy)isonicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
307.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(4-phenoxyphenoxy)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C18H13NO4/c20-18(21)13-10-11-19-17(12-13)23-16-8-6-15(7-9-16)22-14-4-2-1-3-5-14/h1-12H,(H,20,21)
InChI key
ACQIQSZZTAQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3919
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3919
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)