Merck
COMH039FD3C9
Combi-Blocks, Inc.
6-Fluoro-4-methoxyquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
177.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-fluoro-4-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-10-4-5-12-9-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-6H,1H3
InChI key
WCJDENBNMSTOGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)