Merck
COM964464052
Combi-Blocks, Inc.
3-(Dimethylamino)propanamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.62
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(dimethylamino)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-7(2)4-3-5(6)8;/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8);1H
InChI 密鑰
WSDULRFGFBRPJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)