Merck
COM964462807
Combi-Blocks, Inc.
6,8-Dimethylquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
157.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6,8-dimethylquinoline
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-8-6-9(2)11-10(7-8)4-3-5-12-11/h3-7H,1-2H3
InChI key
RLZSSWLXBLSQKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)