Merck
COM945365480
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylindazole-3,6-dicarbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c1-12-10(6-14)8-3-2-7(5-13)4-9(8)11-12/h2-6H,1H3
InChI key
QKWPRHUYVYFVMV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)