Merck
COM638467636
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.53
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(2-bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12BrN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChI key
GWEXSMZNVPJTCD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)