Merck
COM514239098
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,5-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(9)6(2-5)10(12)13/h1-3H
InChI key
WGHZJFNNDXXIGU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6152
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6152
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)