Merck
COM497513600
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
189.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2Z)-2-(1,3-benzoxazol-2-yl)-3-hydroxy-2-propenal
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-5-7(6-13)10-11-8-3-1-2-4-9(8)14-10/h1-7H
InChI key
MEERYQZEXZMOGC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7064
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)