Merck
COM490021317
Combi-Blocks, Inc.
Perfluorohexanoyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
316.05
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoyl fluoride
Inchi Code
1S/C6F12O/c7-1(19)2(8,9)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)18
InChI key
XATLHBQMSOZWBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5064
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)