Merck
COM466006936
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenylbenzhydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.25
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-15-13(16)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
URSYVWKUCWNLMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-7192
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-7192
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)