Merck
COM448685037
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Trifluoromethylphenyl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)17/h1-8,17H
InChI key
ROYWNPVVVXHAHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)