Merck
COM448668852
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(dimethoxymethyl)pyridine-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 5-(dimethoxymethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-13-9(12)8-5-4-7(6-11-8)10(14-2)15-3/h4-6,10H,1-3H3
InChI key
JHFUIEBNXZAMMC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)