Merck
COM448663862
Combi-Blocks, Inc.
2,2'-Dithiodipropionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
210.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,2'-disulfanediyldipropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4S2/c1-3(5(7)8)11-12-4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
UTDRPUGFHHVEDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3089
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3089
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)