Merck
COM448656478
Combi-Blocks, Inc.
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
500.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-tridecafluoro-3,7-bis(trifluoromethyl)-1-octanol
Inchi Code
1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,8(21,22)23)5(15,16)7(19,20)6(17,18)4(14,9(24,25)26)10(27,28)29/h30H,1H2
InChI key
ZVOWIXGGKDLFPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2964
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2964
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)