Merck
COM448652634
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-4-hydroxypyridine hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
128.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-amino-4-pyridinol hydrate
Inchi Code
1S/C5H6N2O.H2O/c6-4-3-7-2-1-5(4)8;/h1-3H,6H2,(H,7,8);1H2
InChI key
WLWWJBYPSLAHDZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8913
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8913
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)