Merck
COM448639801
Combi-Blocks, Inc.
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
258.36
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
diethyl 2-ethyl-2-(1-methylbutyl)malonate
Inchi Code
1S/C14H26O4/c1-6-10-11(5)14(7-2,12(15)17-8-3)13(16)18-9-4/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
ZQGOJSLHZOKIBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)