Merck
COM448635030
Combi-Blocks, Inc.
6-Acetamido-3-chloropicolinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-(acetylamino)-3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-4(12)10-6-3-2-5(9)7(11-6)8(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
InChI key
KSBJMIADAUOHHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1145
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1145
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)