Merck
COM448631734
Combi-Blocks, Inc.
[2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethyl]dimethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15BrN2/c1-13(2)10(7-12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
InChI key
RRKBCANPLPFWSQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2734
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2734
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)