Merck
COM448631431
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-cyclohexylacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
156.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,9H2,(H,10,11)
InChI key
MQLOXQXPTSLRTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)