Merck
COM448622455
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.24
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4'-fluoro-3'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FN/c1-10-8-13(6-7-14(10)15)12-4-2-11(9-16)3-5-12/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
MYTGNPVETVZUNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0087
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0087