Merck
COM448611478
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl[2-(4-bromophenyl)propan-2-yl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
304.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-benzyl-2-(4-bromophenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C16H18BrN/c1-16(2,14-8-10-15(17)11-9-14)18-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,18H,12H2,1-2H3
InChI key
VLQLRNXYIAPDPQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2334
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2334
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)