Merck
CIAH998D8195
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Diethyl 2-formylsuccinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
202.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
260.32 C at 760 mmHg
Iupac Name
diethyl (2E)-2-(hydroxymethylene)butanedioate
Inchi Code
1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(6-10)9(12)14-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
LHHLYOVYBZWIGM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-20C, stored under nitrogen
Salt Data
Succinate
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/5472-38-8.html
Boiling point
260.32 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0140696.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)