Merck
CIAH9884F700
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,4-Bis(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
238.29
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1,4-bis(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzene
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-11-15-7-9-17(11)13-3-5-14(6-4-13)18-10-8-16-12(18)2/h3-10H,1-2H3
InChI key
IIYKBRHJIZFDAJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1347702-71-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0110398.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)