Merck
CIAH987F089C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
135.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
沸点
648.6C at 760 mmHg
mp
320 C
Iupac Name
3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c10-6-5-4(1-2-7-6)8-3-9-5/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
ITFPSSOGLQUVLD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/3243-24-1.html
Boiling point
648.6C at 760 mmHg
Melting Point
320 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0005529.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)