Merck
CIAH987EDA0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Dichlorodihexylsilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
269.33
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
dichloro(dihexyl)silane
Inchi Code
1S/C12H26Cl2Si/c1-3-5-7-9-11-15(13,14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
NRAYZPGATNMOSB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/18204-93-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)