Merck
CIAH987EBD2E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1H-Pyrazole-3,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
98.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1H-pyrazole-3,4-diamine
Inchi Code
1S/C3H6N4/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,4H2,(H3,5,6,7)
InChI key
LHGQFZQWSOXLEW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder
Product Link
https://www.chemscene.com/16461-98-6.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0055205.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)