Merck
CIAH987F4223
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
210.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
mp
92-95 C
Iupac Name
methyl 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-10-5-3-8(7-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3,5,7,12H,4,6H2,1-2H3
InChI key
DMHDKUFZHGVDCN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/129150-61-4.html
Melting Point
92-95 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0329087.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)