Merck
C12H316CF2E1
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-chloro-pyridin-2-ol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.02
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-amino-3-chloropyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
WWVVKSYKIVPAHF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8005
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8005
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)