Merck
CH4509506653
ChemBridge Corporation
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
189.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-hydroxy-6-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-3-4-11-5-6(7)1-2-8(9)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI key
PBLPJPWRZAZPGJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4058006
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4058006_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)