Merck
CH4424847894
ChemBridge Corporation
8-(1-pyrrolidinyl)-5-quinolinamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
286.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
8-(pyrrolidin-1-yl)quinolin-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.2ClH/c14-11-5-6-12(16-8-1-2-9-16)13-10(11)4-3-7-15-13;;/h3-7H,1-2,8-9,14H2;2*1H
InChI key
CBXSFRULRPGDPQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030932
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030932_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)