Merck
CH4424845716
ChemBridge Corporation
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
189.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.ClH/c1-3-9-5-8-6-10-11(4-2)7-8;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
FSWHKNNSXXRRCZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010693
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010693_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)