Merck
CH4407083292
ChemBridge Corporation
5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.17
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-11-7(4-6)5-8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
HQJKUNRJYXEACL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4076035
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4076035_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)