Merck
CH4182077710
ChemBridge Corporation
2-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
140.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-5(6(9)10)8-4-2-3-7-8/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
BIFKSWDIQROCGX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4401706
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4401706_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)