Merck
CH4182077135
ChemBridge Corporation
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
248.51
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
FXRJRUAYMSVQKU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029939
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029939_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)