Merck
CH4182076398
ChemBridge Corporation
(ethylsulfonyl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(ethylsulfonyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H8O4S/c1-2-9(7,8)3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
XTKCDFOXCDJUGE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027612
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027612_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)