Merck
CH4182074895
ChemBridge Corporation
3-propylmorpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
129.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-propylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-3-7-6-9-5-4-8-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
ACDQSRFDVDVZRK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4021666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4021666_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)