Merck
CH4102153290
ChemBridge Corporation
N-(3-bromobenzyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
N-(3-bromobenzyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-10(13)12-7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
LORDZAOXOHCULV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070652
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070652_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)