Merck
CH4102152811
ChemBridge Corporation
4-bromo-3-formylphenyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-3-formylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-6(12)13-8-2-3-9(10)7(4-8)5-11/h2-5H,1H3
InChI key
KVGIUGCXIJKTGO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7616930
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7616930_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)