Merck
CH4102151076
ChemBridge Corporation
3-[(dimethylamino)methyl]benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
163.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-11(2)7-9-4-3-5-10(6-9)8-12/h3-6,8H,7H2,1-2H3
InChI key
FHKTUGAQZLCFTP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014711
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014711_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)