Merck
CH4102150204
ChemBridge Corporation
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
139.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(8)7-4-10(3)9-6(7)2/h4-5H,8H2,1-3H3
InChI key
ZHCIXQMRFVTGGF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002406
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002406_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)