Merck
CH4026586572
ChemBridge Corporation
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
273.08
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-6(10(13)14)15-9-3-2-7(5-12)4-8(9)11/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI key
HOPBEIMHXUNAGU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6750243
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6750243_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)