Merck
CH4026586115
ChemBridge Corporation
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.26
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)15-7-11(14)13-12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
SGEKDXDLMYFJOF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015221
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015221_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)