Merck
CH4017936575
ChemBridge Corporation
2-(2-bromophenoxy)acetohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
245.08
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(2-bromophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-3-1-2-4-7(6)13-5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
InChI key
XFDKPYSTAWRPAF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015234_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)