Merck
CH4017929733
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
245.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChI key
GABPQBSNSDBMBK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7722308
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7722308_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)