Merck
S-098
Supelco
(-)-东莨菪碱氢溴酸盐溶液 氢溴酸盐 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H21NO4 · HBr
CAS号:
分子量:
384.26
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C17H21NO4.Br/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;/t11?,12-,13+,14+,15-,16+;/m1./s1
InChI 密鑰
XUZPYCBMTSSDHK-AKTDCHNFSA-N
一般說明
莨菪碱,也称为东莨菪碱,是一种天然衍生的药物,用于治疗术后恶心,呕吐和晕车。这种托烷生物碱是茄属植物的次生代谢产物,被欧洲委员会认为是谷物食品中的污染物。该认证溶液标准品适合用作校准品和对照品的关键起始物料,用于在临床毒理学、食品检测和法医分析中色谱和质谱检测应用。
用于植物毒素分析。托品烷生物碱。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup