特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N[C@H](C(N)=O)C(C)C)C1=NN(CCCCC)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C18H26N4O2/c1-4-5-8-11-22-14-10-7-6-9-13(14)16(21-22)18(24)20-15(12(2)3)17(19)23/h6-7,9-10,12,15H,4-5,8,11H2,1-3H3,(H2,19,23)(H,20,24)/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
GIMHPAQOAAZSHS-HNNXBMFYSA-N
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup