主要文件
NMIS029
Nandrolone phenylpropionate
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H34O3
CAS号:
分子量:
406.56
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
制造商/商品名称
NMI Australia
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
InChI key
UBWXUGDQUBIEIZ-QNTYDACNSA-N
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)