主要文件
NMID954
5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22N2O
分子量:
270.37
UNSPSC代码:
41116107
制造商/商品名称
NMI Australia
包装形式
neat
储存温度
room temp
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
InChI key
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)