主要文件
NMID869
1-Phenyl-2-nitropropene
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO2
CAS号:
分子量:
163.17
分類程式碼代碼:
41116107
製造商/商標名
NMI Australia
格式
neat
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3