Merck
NMID792D
Supelco
(+\-)-N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA) hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
229.70
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
形狀
solid
包裝
pkg of 50 mg
製造商/商標名
NMI Australia
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
neat
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)